Print…
2,3-Dibromo-5-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dibromo-5-methylpyridine
OR8978-1G OR8978-5G OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8978-1G APOSOR8978-5G APOSOR8978-25G
2,3-Dibromo-5-picoline
2,3-Dibromo-5-picoline
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Peso Molecular: 250.92 g/mol
Ponto de ebulição: 270.8 °C
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112574
Número CAS: 29232-39-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III