Print…
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 0 EUR
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Ponto de ebulição: 78 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 40…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095093
Número CAS: 29241-60-9