Print…
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8970-1G OR8970-5G
APOSOR8970-1GEA 0 EUR
APOSOR8970-1G APOSOR8970-5G
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Densidade: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792499
Número CAS: 37675-18-6