Print…
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
OR8969-100G OR8969-25G OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA 185 EUR
APOSOR8969-100G APOSOR8969-25G APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Densidade: 1,092 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03093637
Número CAS: 25137-01-3