Print…
(R)-(-)-Nipecotic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 250…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01630787
Número CAS: 25137-00-2