Print…
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
OR8963-100G OR8963-10G
APOSOR8963-100GEA 84.1 EUR
APOSOR8963-100G APOSOR8963-10G
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002270
Número CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6