Print…
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 53.8 EUR
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClI
Ponto de ebulição: 160…162 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079709
Número CAS: 31928-47-9