Print…
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8943-5G OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA 190 EUR
APOSOR8943-5G APOSOR8943-1G
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₇ClO₃S
Ponto de ebulição: 158…159 °C/20mmHg
Densidade: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318155
Número CAS: 10130-74-2
UN: 3265
ADR: 8,II