Print…
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8942-1G OR8942-25G OR8942-5G
APOSOR8942-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8942-1G APOSOR8942-25G APOSOR8942-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClNO₅S
Peso Molecular: 251.65 g/mol
Ponto de Fusão: 90…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094697
Número CAS: 21320-91-2
UN: 3261
ADR: 8 II