Print…
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 193 EUR
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 98 °C/0,4mmHg
Densidade: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00235185
Número CAS: 1836-62-0
UN: 2735
ADR: 8,III