Print…
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-nitropyrazole
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C4H5N3O2
Ponto de ebulição: 325 °C
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037864
Número CAS: 5334-39-4