Print…
Methyl-5-bromovalerate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8928-100G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 69.6 EUR
APOSOR8928-100G APOSOR8928-500G
Methyl-5-bromovalerate
Methyl-5-bromovalerate
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Densidade: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000265
Número CAS: 5454-83-1