Print…
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 87.3 EUR
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isoquinolinecarboxylic acid
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de ebulição: 60…62 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 275…281 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788744
Número CAS: 27810-64-6