Print…
3-Aminobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 59.9 EUR
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
3-Aminobenzyl alcohol 98%
3-Aminobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007817
Número CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8