Print…
5-Bromo-2-methoxyphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8907-100G OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA 156 EUR
APOSOR8907-100G APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-methoxyphenol
5-Bromo-2-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 150 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673137
Número CAS: 37942-01-1