Print…
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132.1625 g/mol
Ponto de ebulição: 160 °C/16mmHg
Ponto de Fusão: 19…20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00025578
Número CAS: 10406-25-4