Print…
4-Amino-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 22 EUR
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-methylpyridine
4-Amino-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de Fusão: 106…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01704431
Número CAS: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5