Print…
1-n-Propyl-4-piperidone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8890-100G OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA 213 EUR
APOSOR8890-100G APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Fórmula: C₈H₁₅NO
Ponto de ebulição: 56 °C/1mmHg
Densidade: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010433
Número CAS: 23133-37-1