Print…
3-Bromo-4-chloroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
OR8887-25G OR8887-5G OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA 88.7 EUR
APOSOR8887-25G APOSOR8887-5G APOSOR8887-100G
3-Bromo-4-chloroanisole
3-Bromo-4-chloroanisole
Fórmula: C₇H₆BrClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070739
Número CAS: 2732-80-1