Print…
3-Amino-2-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8878-25G OR8878-5G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 0 EUR
APOSOR8878-25G APOSOR8878-5G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-methylpyridine 98%
3-Amino-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de Fusão: 114…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788195
Número CAS: 3430-10-2