Print…
Ácido 4-Nitroantranilico 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8876-100G OR8876-25G OR8876-500G
APOSOR8876-100GEA 55.1 EUR
APOSOR8876-100G APOSOR8876-25G APOSOR8876-500G
Ácido 4-Nitroantranilico 98+%
Ácido 4-Nitroantranilico
Fórmula: C₇H₆N₂O₄
Ponto de Fusão: 257 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007262
Número CAS: 619-17-0
EINECS: 210-583-5