Print…
Ethylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8874-1G OR8874-5G
APOSOR8874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8874-1G APOSOR8874-5G
Ethylboronic acid
Ethylboronic acid
Fórmula: C₂H₇BO₂
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074536
Número CAS: 4433-63-0