Print…
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
OR8871-1G OR8871-25G OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8871-1G APOSOR8871-25G APOSOR8871-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Ponto de ebulição: 371…372 °C
Ponto de Fusão: 202…207 °C
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095127
Número CAS: 192182-54-0