Print…
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
OR8870-25G OR8870-5G OR8870-100G
APOSOR8870-25GEA 88.6 EUR
APOSOR8870-25G APOSOR8870-5G APOSOR8870-100G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₈BNO₃
Peso Molecular: 152.95 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411572
Número CAS: 163105-90-6