Print…
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Oxo-2H-chromene-6-carbaldehyde
OR8856-1G OR8856-5G
APOSOR8856-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8856-1G APOSOR8856-5G
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Coumarin-6-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₀H₆O₃
Ponto de Fusão: 192…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941322
Número CAS: 51690-26-7