Print…
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 219 EUR
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Fórmula: C₆H₆O₃
Peso Molecular: 126.11 g/mol
Ponto de ebulição: 114…116 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Densidade: 1.243 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003234
Número CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857