Print…
2-Bromo-3-chloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8849-5G OR8849-25G OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8849-5G APOSOR8849-25G APOSOR8849-100G
2-Bromo-3-chloropyridine
2-Bromo-3-chloropyridine
Fórmula: C₅H₃BrClN
Ponto de Fusão: 58…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039344
Número CAS: 96424-68-9