Print…
Methyl-3-chlorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
OR8843-100G OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA 88.6 EUR
APOSOR8843-100G APOSOR8843-500G
Methyl-3-chlorobenzoate
Methyl-3-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Peso Molecular: 170.6 g/mol
Ponto de ebulição: 99…101 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 20…22 °C
Densidade: 1.227 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000592
Número CAS: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1
Merck Index: 13,02142