Print…
3,4-Dichloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 0 EUR
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dichloropyridine
3,4-Dichloropyridine
Fórmula: C₅H₃Cl₂N
Ponto de Fusão: 22…23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861989
Número CAS: 55934-00-4