Print…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8822-1G OR8822-25G OR8822-5G
APOSOR8822-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8822-1G APOSOR8822-25G APOSOR8822-5G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₇N₃
Ponto de ebulição: 95…96 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 73…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068156
Número CAS: 1192-21-8