Print…
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
OR8813-25G OR8813-5G OR8813-1G
APOSOR8813-25GEA 163 EUR
APOSOR8813-25G APOSOR8813-5G APOSOR8813-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016684
Número CAS: 5396-18-9