Print…
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR8811-25G OR8811-5G
APOSOR8811-25GEA 201 EUR
APOSOR8811-25G APOSOR8811-5G
2',6'-Dimethoxyacetophenone
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008729
Número CAS: 2040-04-2