Print…
3,5-Diiodosalicylaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8810-100G OR8810-25G
APOSOR8810-100GEA 0 EUR
APOSOR8810-100G APOSOR8810-25G
3,5-Diiodosalicylaldehyde 98%
3,5-Diiodosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄I₂O₂
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003321
Número CAS: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2