Print…
4-(Dietilamino)benzaldeído
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Diethylaminobenzaldehyde
OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 58.2 EUR
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Dietilamino)benzaldeído
4-(Dietilamino)benzaldeído
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Ponto de ebulição: 174 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 38…42 °C
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003382
Número CAS: 120-21-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III