Print…
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
OR8804-5G OR8804-25G
APOSOR8804-5GEA 50.9 EUR
APOSOR8804-5G APOSOR8804-25G
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 68301-59-7