Print…
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
OR8803-10G OR8803-50G
APOSOR8803-10GEA 129 EUR
APOSOR8803-10G APOSOR8803-50G
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 247 °C
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238557
Número CAS: 6921-66-0