Print…
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 39.3 EUR
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00086880
Número CAS: 65214-82-6