Print…
D(+)-α-Acetobromoglucose
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8800T-25G OR8800T-5G
APOSOR8800T-25GEA 156 EUR
APOSOR8800T-25G APOSOR8800T-5G
D(+)-α-Acetobromoglucose
D(+)-α-Acetobromoglucose
Fórmula: C₁₄H₁₉BrO₉
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063254
Número CAS: 572-09-8
EINECS: 209-339-0