Print…
Acido Bromopiruvico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8799-10G OR8799-50G
APOSOR8799-10GEA 143 EUR
APOSOR8799-10G APOSOR8799-50G
Acido Bromopiruvico
Acido Bromopiruvico
Fórmula: BrH₂CC(O)COOH
Ponto de Fusão: 75…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002587
Número CAS: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II