Print…
1,2-Diclorobenzeno
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Diclorobenzeno
OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Diclorobenzeno
1,2-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 178…180 °C
Ponto de Fusão: –18…–17 °C
Densidade: 1.306 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000535
Número CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081