Print…
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
OR8790-100G OR8790-25G OR8790-500G
APOSOR8790-100GEA 72.5 EUR
APOSOR8790-100G APOSOR8790-25G APOSOR8790-500G
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074931
Número CAS: 13349-82-1