Print…
Tetracloro-p-benzoquinona 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
OR8777-100G OR8777-25G OR8777-500G
APOSOR8777-100GEA 31.9 EUR
APOSOR8777-100G APOSOR8777-25G APOSOR8777-500G
Tetracloro-p-benzoquinona 98%
Tetracloro-p-benzoquinona
Fórmula: C₆Cl₄O₂
Ponto de Fusão: 287…290 °C
Densidade: 1,97 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001594
Número CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III