Print…
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II), Pd(dppf)Cl2, 1,1’-Bis(diphenylphosphino)ferrocene palladium(II)dichloride
OR8775-1G OR8775-5G OR8775-25G
APOSOR8775-1GEA 33.5 EUR
APOSOR8775-1G APOSOR8775-5G APOSOR8775-25G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Catalyst for Suzuki and Stille couplings.
Fórmula: C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd
Peso Molecular: 731.70 g/mol
Ponto de Fusão: 266…283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015757
Número CAS: 72287-26-4
EINECS: 460-040-3