Print…
Ácido 2-formilfenilborónico 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
OR8773-100G OR8773-25G OR8773-5G
APOSOR8773-100GEA 143 EUR
APOSOR8773-100G APOSOR8773-25G APOSOR8773-5G
Ácido 2-formilfenilborónico 97%
Ácido 2-formilfenilborónico
Fórmula: C₇H₇BO₃
Ponto de Fusão: 115…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151822
Número CAS: 40138-16-7