Print…
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8769-100G OR8769-25G OR8769-5G
APOSOR8769-100GEA 0 EUR
APOSOR8769-100G APOSOR8769-25G APOSOR8769-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 143…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006108
Número CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7