Print…
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dihydro-1-(piperidin-4-yl)-2H-benzimidazol-2-one
OR8751-1G OR8751-5G OR8751-10G
APOSOR8751-1GEA 81.2 EUR
APOSOR8751-1G APOSOR8751-5G APOSOR8751-10G
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃O
Peso Molecular: 217.272 g/mol
Ponto de Fusão: 183…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005714
Número CAS: 20662-53-7
EINECS: 243-950-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III