Print…
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
OR8748-1G OR8748-25G OR8748-5G
APOSOR8748-1GEA 43.7 EUR
APOSOR8748-1G APOSOR8748-25G APOSOR8748-5G
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 65…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02094163
Número CAS: 2436-17-1