Print…
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8747-100G OR8747-25G OR8747-500G
APOSOR8747-100GEA 55.1 EUR
APOSOR8747-100G APOSOR8747-25G APOSOR8747-500G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064496
Número CAS: 90719-32-7