Print…
D-Phenylalaninol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
OR8744-100G OR8744-25G
APOSOR8744-100GEA 103 EUR
APOSOR8744-100G APOSOR8744-25G
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de Fusão: 89…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064298
Número CAS: 5267-64-1
UN: 3259
ADR: 8,III