Print…
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
OR8743-100G OR8743-25G OR8743-500G
APOSOR8743-100GEA 45.1 EUR
APOSOR8743-100G APOSOR8743-25G APOSOR8743-500G
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064404
Número CAS: 20989-17-7